Kluczowe dokumenty
Z742269
1295 TILT Zakrętka GL 56
white polypropylene, pack of 10 ea
Synonim(y):
292295602
Wybierz wielkość
10 EA
135,00 zł
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
135,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
white polypropylene
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292295602
dopasowywanie
GL 56 thread
Opis ogólny
Ergonomiczna nasadka jest łatwa do otwierania i zamykania. Wykonana z nietoksycznych materiałów. Szeroki otwór zapewnia bezpieczne i łatwe pipetowanie.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z polipropylenu
  • Ergonomiczna nasadka, wykonana z nietoksycznych materiałów, jest łatwa do otwierania i zamykania.
  • Szeroki otwór GL 56 zapewnia bezpieczne i łatwe pipetowanie oraz pomaga uniknąć zanieczyszczenia.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)