Kluczowe dokumenty
Z742262
1295 TILT Osłona świetlna
white silicone, includes GL 56 bottle tags
Synonim(y):
292435601
Wybierz wielkość
4 EA
167,00 zł
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
167,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
white silicone
Właściwości
includes GL 56 bottle tags
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292435601
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DURAN TILT light shield to biały silikonowy rękaw, który pokrywa 94% powierzchni butelki. Osłona spełnia szereg funkcji ochronnych. Blokuje szkodliwe promieniowanie UV, chroni powierzchnię przed uszkodzeniem i ułatwia bezpieczniejszą obsługę. Silikon zapewnia znacznie lepszy chwyt niż szkło, zwłaszcza gdy butelka została spryskana 70% alkoholem w celu dezynfekcji powierzchni.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z silikonu
  • Biała osłona 1295 TILT Light Shield to silikonowy rękaw, który pokrywa 94% powierzchni butelki i blokuje szkodliwe światło ultrafioletowe.
  • Chroni szklaną powierzchnię przed uszkodzeniem
  • Ułatwia bezpieczniejszą obsługę
  • Silikon zapewnia znacznie lepszy chwyt niż szkło, zwłaszcza gdy butelka została spryskana 70% alkoholem w celu dezynfekcji powierzchni.
Inne uwagi
Zawiera cztery zawieszki na butelki GL 56 - pomarańczową, żółtą, niebieską i fioletową.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)