As of April 28, 2021, our supplier Ohaus has communicated that all products from their Scout series feature external calibration. These products have either span or linear calibration.
Z742223
Ohaus® Scout® SPX Balance
Model SPX1202, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.01 g
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
120 V AC, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
CSA approved
display LCD
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253022
zakres pomiaru nośności
1200 g, resolution: 0.01 g
platforma szer. × śr.
170 mm × 140 mm
moc baterii
4 AA, 80 hr life
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Jasny, podświetlany wyświetlacz LCD i 4 przyciski umożliwiają wydajną i łatwą obsługę
W połączeniu z uproszczoną obsługą za pomocą 4 przycisków, duży podświetlany wyświetlacz Scout zwiększa czytelność w warunkach słabego oświetlenia i jest łatwiejszy do oglądania z dużej odległości.
- Doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i odporny na uderzenia wspornik szalki
Zintegrowane, doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i odporna na uderzenia podstawa szalki chronią przed wstrząsami i przeciążeniem wagi w trudnych i wymagających środowiskach.
- Lepsza wydajność i większe możliwości poszerzają zakres zastosowań ważenia
Czas stabilizacji wynoszący zaledwie 1 s i zaawansowana technologia ważenia zwiększają produktywność w zakładzie. Zwiększony udźwig otwiera szerszy zakres zastosowań ważenia.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Could you please clarify if the Z742223-1EA product features external or internal calibration?