Z742219
Ohaus® Scout® SPX Balance
Model SPX223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
120 V AC, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
CSA approved
display LCD
has draftshield
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253018
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.001 g
platforma śr.
93 mm
moc baterii
4 AA, 80 hr life
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Jasny, podświetlany wyświetlacz LCD i 4 przyciski umożliwiają wydajną i łatwą obsługę
W połączeniu z uproszczoną obsługą za pomocą 4 przycisków, duży podświetlany wyświetlacz Scout zwiększa czytelność w warunkach słabego oświetlenia i jest łatwiejszy do oglądania z dużej odległości.
- Doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i odporny na uderzenia wspornik szalki
Zintegrowane, doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i odporna na uderzenia podstawa szalki chronią przed wstrząsami i przeciążeniem wagi w trudnych i wymagających środowiskach.
- Lepsza wydajność i większe możliwości poszerzają zakres zastosowań ważenia
Czas stabilizacji wynoszący zaledwie 1 s i zaawansowana technologia ważenia zwiększają produktywność w zakładzie. Zwiększony udźwig otwiera szerszy zakres zastosowań ważenia.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)