Kluczowe dokumenty
Z740990
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
18 mm × 150 mm
pojemność
25 mL
probówka śr.
18 mm
Opis ogólny
Przezroczyste, wielokrotnego użytku probówki ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 33 i okrągłym dnie. Z obręczą.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)