Cylindry miarowe z przezroczystego szkła borokrzemowego z bezpieczną sześciokątną podstawą. Wylewka jest przesunięta względem podstawy, dzięki czemu w przypadku przechylenia cylindra wylewka nie zostanie uszkodzona. Sześciokątna podstawa zapobiega stoczeniu się cylindra ze stołu. Zgodność z normą DIN ISO 4788, klasa A, tolerancje i specyfikacje. W komplecie z plastikowym zderzakiem. Podziałka "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)