Kluczowe dokumenty
Z740727
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, flat-bottom, ST/NS 24/29
capacity 50 mL
Wybierz wielkość
1 EA
259,00 zł
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
259,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Kolby do gotowania z płaskim dnem z przezroczystego szkła borokrzemianowego z górną, zewnętrzną szyjką ze szlifem ST. Białe oznaczenie miejsca i pojemności.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)