Kluczowe dokumenty
Z740715
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/29
capacity 250 mL
Wybierz wielkość
1 EA
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
214,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolby warzelne z okrągłym dnem z przezroczystego szkła borokrzemowego z zewnętrzną szyjką ze szlifem ST. Białe oznaczenie.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)