Z740541
KDS Legato™ 270P series syringe pump, push/pull, programmable
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
Wybierz wielkość
27 660,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
27 660,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.35%
4 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788272
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
pojemność
0.0005-140 mL
masa
4.9 kg (10.75 lb)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mieści cztery strzykawki o pojemności od 0,5 μL do 140 ml
- Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Zegar czasu rzeczywistego
- Niezrównana łatwość obsługi
- Funkcja blokady panelu dotykowego
- Podświetlenie LED na panelu przednim
- W pełni metalowa obudowa
- Wbudowany stolik na strzykawki
- Siła liniowa do 75 funtów
- Zaawansowane techniki mikrokrokowe
- Wbudowany interfejs RS485
- Port USB
- Interfejs I/O i TTL
- Tryb pracy ciągłej
- Zapora przeciwwypływowa
- Programowalny
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)