Z740151
IKA® Tube Mill control
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 4180002
Opis ogólny
Pierwszy na świecie opatentowany Tube Mill control to młyn wsadowy z jednorazową komorą mielenia. Eliminuje możliwość zanieczyszczenia krzyżowego i wysiłek związany z czyszczeniem.
Komora mielenia (Z740154) i pokrywa są wykonane z przezroczystego materiału, dzięki czemu testy mielenia można obserwować w dowolnym momencie. Młynek może być używany do twardych (twardość w skali Mohsa do 5), suchych i kruchych materiałów. Jest szczególnie odpowiedni do mielenia nasion, takich jak kukurydza i pszenica.
Komora mielenia (Z740154) i pokrywa są wykonane z przezroczystego materiału, dzięki czemu testy mielenia można obserwować w dowolnym momencie. Młynek może być używany do twardych (twardość w skali Mohsa do 5), suchych i kruchych materiałów. Jest szczególnie odpowiedni do mielenia nasion, takich jak kukurydza i pszenica.
- Czytelny, wielojęzyczny wyświetlacz OLED
- Timer, regulowany w zakresie od 5 s do 3 min.
- Interfejs USB do sterowania i dokumentowania wszystkich parametrów
- Bezstopniowa regulacja prędkości od 5000 do 25000 obr.
- Różne tryby pracy
- Regulowana prędkość bezpieczeństwa
- Regulowany czas bezpieczeństwa
- Uszczelniona obudowa odporna na kurz
- Cicha praca
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)