Kluczowe dokumenty
Z723185
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 600 MHz, L 8 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Wybierz wielkość
100 EA
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1000-8
Parametry
600 MHz frequency
Długość
8 in.
wygięcie
102 μm
koncentryczność
102 μm
Średnica
5 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.43 mm
Opis ogólny
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Economy and disposable Wilmad NMR tubes are best used for high-throughput NMR spectroscopy. (All economy tubes come with caps)
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)