Kluczowe dokumenty
Z694169
Troemner Lab-Frame standard kit with aluminum rods
X-large, 48 in. x 72 in.
Synonim(y):
laboratory clamps, laboratory support rods
Wybierz wielkość
1 KIT
6640,00 zł
6640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
6640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
6640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar
XL
producent / nazwa handlowa
Troemner 916176
rama dł. × szer.
48 in. × 72 in.
pręt śr.
13 mm
Opis ogólny
Frame measures 48 x 72 inches (1219 x 1829mm) and may be used horizontally or vertically.
Components:
  • 2 in. (51 mm) rods (qty 6)
  • 12 in. (305 mm) rods (qty 6)
  • 24 in. (610 mm) rods (qty 2)
  • 48 in. (1219 mm) rods (qty 7)
  • 72 in. (1829 mm) rods (qty 5)
  • S-connectors (qty 45)
  • Rod end connectors (qty 4)
  • Lab-frame feet (qty 8)
Standard Lab-Frame kits are available in five sizes and three lattice rod choices:
  • Traditional center-less ground aluminum
  • Non-corroding fiberglass
  • Tough stainless steel
A range of lab-frames specifically designed to fit within laboratory fume hood include stainless steel rods. Nickel-plated connectors and lab-frame feet are standard in all kits. Lab-frame bases may be permanently mounted to bench top with screws (included).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)