Merck
Z690317
Sigma-Aldrich
Aldrich® compact ductless air cleaning system
heavy-duty flexible vent hose to portable fume hood, AC/DC input 230 V AC, UK plug (blower)
Synonim(y):
Compact air cleaners, Ductless fume hood, Ductless portable filter system, Fume extraction system, Portable air cleaner
Wybierz wielkość
1 EA
11 370,00 zł
11 370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
11 370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CE compliant
Opis ogólny
Przenośne, samodzielne, kompaktowe systemy oczyszczania powietrza wychwytują zanieczyszczenia powietrza bezpośrednio u źródła i bezpiecznie usuwają je przed wypuszczeniem czystego powietrza do pomieszczenia. Opcjonalna podstawa na kółkach umożliwia łatwe przemieszczanie systemu do różnych miejsc w laboratorium. Okap pokazany na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu.
Typowe zastosowania:
  • Opary chemiczne i pyły
  • Czyszczenie/praca z rozpuszczalnikami
  • Zastosowania w pomieszczeniach czystych
  • Lutowanie i spawanie
Wybór filtra:
Wydajna dmuchawa zasysa zanieczyszczone powietrze ze źródła przez szereg filtrów i mediów adsorpcyjnych w celu skutecznego usuwania cząstek stałych i oparów. Dostępne są różne opcje mediów filtracyjnych, które są dopasowane do konkretnych zanieczyszczeń w celu uzyskania najlepszych wyników. Wszystkie systemy są dostarczane z filtrem wstępnym (Z687383). Systemy nie zawierają modułów mediów filtracyjnych. Aby wybrać odpowiednie moduły mediów filtracyjnych, patrz Przewodnik wyboru systemu oczyszczania powietrza.
Moduły filtrów HEPA są przeznaczone do zastosowań, w których widoczne są cząstki unoszące się w powietrzu. Moduły Primary Vapor służą do usuwania oparów chemicznych, które nie zawierają pyłu ani cząstek stałych. Wkłady filtracyjne są zamiennikami zarówno dla modułów filtra oparów pierwotnych, jak i filtra HEPA.
Specyfikacje:
  • Obudowa: Stal o grubości 18 mm, wypalana poliuretanowa farba proszkowa
  • Filtr wstępny, 2-warstwowy panel poliestrowy
  • Wymiary: 12 1/2 in. szer. x 19 1/2 wys. x 12 1/2 gł. D
  • Waga: 30 lb.
  • Dmuchawa: 350 W, 2,8 A, 120/1/60, 2000 obr/min lub 230/1/50, 2000 obr/min z regulacją prędkości, przewód zasilający z wtyczką USA lub Euro
  • 350 CFM przy 0,5 cala E.S.P.
  • Prędkość na wlotach ramion*: 3500 FPM na ramię
  • Poziom hałasu**: 66 dBA @ 6 ft
  • Systemy 230 V AC są zgodne z CE.
*: Prędkości są oparte na pracy z czystym filtrem wstępnym z polipropylenu i filtrem głównym ASHRAE. Wydajność różni się w przypadku innych kombinacji.
**: Poziom hałasu opiera się na wydajności z 2 ramionami wyciągowymi i czystym filtrem wstępnym z polipropylenu oraz 95% filtrem głównym ASHRAE. Poziomy hałasu mogą się różnić w przypadku innych kombinacji wlotu i filtra.
Zastosowanie
Lotnictwo i kosmonautyka
Nauki biologiczne
Nauki o środowisku
Żywność / napoje
Kryminalistyka
Technologia genetyczna
Materiałoznawstwo
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Nauki medyczne
Metalurgia
Farby / powłoki
Papier / miazga
Patologia
Ropa naftowa
Farmaceutyka
Nauki fizyczne
Tworzywa sztuczne
Kauczuk
Półprzewodnik
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)