Kluczowe dokumenty
Z687715
Replacement NMR needle with bevel tip for eVol® electronic syringe
for 50 μL, L × O.D. 11.5 cm × 0.63 mm, gauge size 23
Wybierz wielkość
5 EA
460,00 zł
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
grubość
23
producent / nazwa handlowa
SGE 038161
dł. × śr. zewn.
11.5 cm × 0.63 mm
Opis ogólny
The eVol® NMR electronic syringe facilitates in-tube sample mixing and enables recovery of precious samples allowing them to be stored in alternative vessels (such as inexpensive vials) rather than being left in valuable tubes. The beveled tip replacement needles come in multiple length and gauge options to fit your specific needs.
Informacje prawne
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)