Kluczowe dokumenty
Z180734
Sigma-Aldrich
Ace addition funnel
capacity 500 mL
Synonim(y):
lejek szklany, szklane lejki, szklany lejek
Wybierz wielkość
1 EA
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint ST/NS24/40
opis
threaded stopcock 0 to 3 mm orifice
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 729815
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Angled position makes manipulation of stopcock easier than conventional style. Leak-proof with complete drainage, pressure-equalizing arm, precise needle-valve adjustment, and double-scale graduations.
Threaded stopcock (0 to 3 mm orifice for funnels up to 250 mL and 0 to 5 mm orifice for funnels 500 mL and larger) with PTFE plug permits smooth needle-valve adjustment down to 0.1 mL/min flow rate. Double PTFE-ring seals prevent exposure of backup O-ring to corrosive liquids.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)