Kluczowe dokumenty
Z682772
Kolba susząca Ace, gruszkowata, z bocznymi wgłębieniami
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 29/32, plastic-coated glass
Synonim(y):
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
Wybierz wielkość
1 EA
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
pear-shaped flask
plastic-coated glass
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 3994-114
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)