Kluczowe dokumenty
Z682578
Kolba do odparowywania Ace w kształcie gruszki
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, poly-coated, heavy wall
Synonim(y):
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped, bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 25322
pojemność
500 mL
Opis ogólny
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)