Z329118
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
producent / nazwa handlowa
BRAND 137612
Długość
25 mm
śr. pręta
10 mm
śr. pierścienia obrotowego
11 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Inne uwagi
BR137612 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)