Kluczowe dokumenty
Z682373
Ace rotary evaporator condenser complete "V" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 40601
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The main glass condenser body with inner coil for vertical installation, O-ring, 1 L receiving flask, stainless steel clamp, GL threaded caps and hose barbs.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)