Z681040
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 150 mL
Synonim(y):
218052901
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
round bottle
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 805 29 01
Parametry
max. pressure (Not for use under pressure)
pojemność
150 mL
śr. × wys.
62 mm × 110 mm
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Please note: Cap not included.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)