Z680710
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
amber glass, capacity 2,000 mL
Synonim(y):
1178431
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1178431
pojemność
2,000 mL
kolor
amber glass
Opis ogólny
Z łatwą do odczytania skalą i dużym polem do etykietowania. W komplecie z niebieskim szybkozamykającym się zamknięciem (zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania zapewniającym nalewanie bez kapania i czystą, bezpieczną pracę.
- Limit temperatury pracy zamknięcia i pierścienia do nalewania: +140°C
- Dla szkła Amber, ochrona UV: do 500 nm
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego ambered 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A
- Zgodność z USP <660> (transmisja widmowa) i EP (3.2.1). Mniej niż 10% transmisji widmowej między 290 nm a 450 nm.
- Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki
- Specjalna konstrukcja gwintu umożliwiająca szybkie otwieranie i zamykanie w czasie krótszym niż jeden obrót
- Optymalne napełnianie i nalewanie oraz wyjątkowo łatwe czyszczenie
- Łatwe manipulowanie łyżkami, szpatułkami i pęsetami
- Nawet lejki o dużej objętości można bez trudu włożyć do butelek
- Stabilność dzięki dużej powierzchni podstawy
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)