Kluczowe dokumenty
Z680370
Duran® premium bottle, complete with pouring ring and screw cap
capacity 500 mL
Synonim(y):
1127077
Wybierz wielkość
10 EA
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear bottle
glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1127077
pojemność
500 mL
śr. × wys.
86 mm × 176 mm
dopasowywanie
GL 45 neck
Opis ogólny
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with pouring ring and cap. The premium screw cap with its PTFE coated silicone seal is colorless and temperature resistant from -196°C to +260°C. Accurate scale: ± 5%. Additional graduations as well as additional opposing scale simplify reading off.
Typical applications: due to its properties, ideal for applications in the pharmaceutical industry, handling of aggressive media, sterilization processes (hot air and dry sterilization) and depyrogenation.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)