Z678880
2mag stirring Hotplate 6 with external heatMIXcontrol control unit
AC/DC input 100 / 240 V AC, US 2-pin plug
Synonim(y):
Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, Mieszadło wielopozycyjne, indukcyjne mieszadło wielopozycyjne, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum plate
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 66306
Parametry
100-2,000 rpm speed
40-200 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
250 mm × 430 mm × 75 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 250 mm × 430 mm, no of position= 15
pojemność mieszadła
1-1,500 mL
masa
15 kg
pobór energii
1,200 W
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-stepper-motor-drive concept for mixing of solutions. Speed range 100 to 2,000 rpm, jerk-free stirring even at low speeds.
Warning LED in case of hot plate, 3 integrated over temperature protection loops against overheating.
- Maintenance-free & wear-free
- SoftStar setting for reliable, jerk-free centering of stirring bar
- Heating temp + 200°C
Separate heatMixcontrol control unit provides long-term protection of the electronics against aggressive liquids and gases as well as thermal influences. Independent and adjustable over-termperature limiter for the additional protection of the heating controller against technical defects or unintended operation errors.
Stainless steel housing, compact and space saving, connection for external Pt100 sensor and RS232 interface.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)