Kluczowe dokumenty
Z678449
Krytox® vacuum oil
grade, 1506
Wybierz wielkość
500 G
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
masa cząsteczkowa
2160
Właściwości
grade 1506
producent / nazwa handlowa
Du Pont
liczba lepkościowa
(20 °C) (62 mm2/s)
gęstość
1.88 g/mL at 20 °C
Opis ogólny
DuPont Krytox vacuum pump fluids are used in applications where conventional vacuum pump oils cause safety, waste disposal and maintenance problems. They are nonflammable and eliminate the chance of fire in pumps. They are nonreactive and safe to use in oxygen systems. This gives Krytox superior stability as a vacuum pump fluid.
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Informacje prawne
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)