Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
feature
color-coded turquoise, electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Finn 4642120
volume
5-50 μL , Micro-tip
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Finn 4642120 | manufacturer/tradename Finn 4642050 | manufacturer/tradename Finn 4642090 | manufacturer/tradename Finn 4642100 |
| volume 5-50 μL , Micro-tip | volume 2-20 μL , Micro-tip | volume 100-1000 μL | volume 0.5-5 mL |
| feature color-coded turquoise, single-channel, electronic: no | feature color-coded turquoise, electronic: no, single-channel | feature color-coded blue, electronic: no, single-channel | feature color-coded green, electronic: no, single-channel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
General description
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50μl and below
Legal Information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Z678317-1EA | 04061833036365 |