Z676934
ART® low retention SoftFit L Reload System™
maximum volume 200 μL, Tip design ART 200L, Hinged rack
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
Wybierz wielkość
4617,00 zł
Cena katalogowa4860,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
4617,00 zł
Cena katalogowa4860,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 200L
opakowanie
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2769-05-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
200 μL
pojemność
200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Każda pojedyncza wkładka w systemie przeładowania Softfit L jest wyraźnie oznaczona zarówno numerem produktu, jak i numerem partii, co pozwala badaczom cieszyć się oszczędnością miejsca i korzyściami środowiskowymi systemu przeładowania końcówek bez utraty identyfikowalności produktu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)