Kluczowe dokumenty
Z676713
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 100E, Hinged rack
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
Wybierz wielkość
5 X 960 EA
3690,00 zł
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 960 EA
3690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 100E
opakowanie
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2065E-05-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
100 μL
pojemność
100 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)