Kluczowe dokumenty
Z675644
Stuart heating mantles
250 mL flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
wejście AC/DC
240 V
Materiały
aluminum
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Stuart HM250C
Parametry
0-450 °C temp. range
śr. × wys.
205 mm × 185 mm
Opis ogólny
A range of economically priced heating mantles for round bottom flasks from 50 mL to 2 litres. Efficient insulation inside the mantles results in very low outer case temperatures. The plastic casing is tough, lightweight and fire resistant.
Temperature is controllable up to a maximum of 450°C. All mantles are earthed for added safety.
  • Fire resistant casing with stable base
  • Low outer case temperatures
  • Earthed element in case of flask breakage
  • Maximum temperature 450°C
Informacje prawne
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1