Z671924
KNF LIQUIPORT chemically-resistant diaphragm liquid pumps
AC/DC input 230 V AC, PTFE (head), flow rate 0.2-1.3 L/min
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE (head)
producent / nazwa handlowa
KNF NF 100 FT.18 S
Parametry
0.2-1.3 L/min flow rate
śr. wewn. probówki
8 mm
masa
1 kg
moc wyjściowa
12 watts (motor)
Opis ogólny
The NF100 and NF300 pumps are available in either polypropylene or PTFE head materials, with FFPM valve. You should always check corrosion compatibility charts with the medium you intend to pump.
- 10 mWg pressure head
- 3 mWg suction head
- IP65 protection class
- Maintenance-free
- Self priming
- Dry running
- Adjustable flow rate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)