Z660469
Julabo® bath test tube trays
holds 360 test tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Materiały
stainless steel
Właściwości
Holds 360 x test tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8960441
dostępność
available only in EU
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tace nośne z 4 stojakami 8970381 (Z615684-1EA) do przechowywania 360 probówek, rozmiar probówki 75 x 12/13 mm, odpowiednie do użytku w temperaturze do +80 °C.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)