Z656151
Heidolph electronic stirrers
RZR 2052 control
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
230 V
opis
torque <= 180 Ncm peak overload
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
RZR 2052 control
Heidolph 501-20521-00
dostępność
available only in EU
zakres pomiaru lepkości
≤40,000 (mPas)
Parametry
30-1000 rpm speed
moc wyjściowa
100 watts
pobór energii
140 W
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)