Z655988
Heidolph Reax top test tube shaker
speed 0-2500 rpm, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Polecane produkty
Właściwości
Protection Class IP 22
producent / nazwa handlowa
Heidolph 541-10000
Parametry
0-2500 rpm speed
szer. × wys. × śr.
134 mm × 105 mm × 172 mm
masa
2.8 kg
Opis ogólny
- Features analog dial speed control
- Vibration orbit of 5 mm
- Switch easily from continuous mode to automatic mode
- Features overheating protection with self reset
- Sealed housing keeps moisture or splashes out
- High stability
- Plate for 20 mm diameter test tubes included
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)