Z655902
IKA® RSE stirring bar remover
stirring bar remover, PFTE-coated, 1/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE (PFTE-coated)
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 1293100
dostępność
available only in EU
dł. × śr.
350 mm × 8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do wszystkich mieszadeł o długości do 80 mm, z powłoką PTFE.
- Długość: 350 mm
- Średnica: 8 mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)