Kluczowe dokumenty
Z654345
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, colorless
Synonim(y):
pierścień do nalewania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
colorless
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
Parametry
-196-260 °C temp. stability
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Opis ogólny
Dzięki wysoce odpornym materiałom, nasadka premium jest optymalnie dostosowana do wykorzystania w procesach, które są wymagające zarówno pod względem chemicznym, jak i termicznym. Ze względu na wysoką odporność na temperaturę idealnie nadaje się do wymagających procesów, takich jak sterylizacja gorącym powietrzem / suchym powietrzem i depirogenizacja w temperaturze 200 °C. Ze względu na silikonową wkładkę nasadki pokrytą PTFE, nasadka premium zapewnia niezawodne i szczelne uszczelnienie. Dlatego też idealnie nadaje się do długotrwałego przechowywania i transportu wrażliwych produktów. Pasujący pierścień do nalewania PFA umożliwia nalewanie bez kapania i jest dostępny osobno. Dostępne są wymienne silikonowe wkładki zakrętki z powłoką PTFE (silikon utwardzany platyną).
Cechy i korzyści
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1