Kluczowe dokumenty
Z268755
Scienceware® Safe-Lab PTFE stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42
Wybierz wielkość
1 EA
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Viton® O-ring
Połączenie
joint: ST/NS29/42
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F20320-1662
Opis ogólny
Stopper-Loc® nut allows stirrer bearing to be locked to outer ground-glass joint. Complete with Stopper-Loc nut and two PTFE inserts. For 10mm diam. polished glass or PTFE stirring shafts.
Informacje prawne
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Stopper-Loc is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)