Merck
Z645826
Chemical spill cushions
size medium
Synonim(y):
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
rozmiar
medium
opis
each cushion absorbs 4.5 Litres
producent / nazwa handlowa
Clear-spill CCM
dostępność
not available in ROW, USA and Canada
dł. × szerokość
30 cm × 35 cm
Opis ogólny
Cushions can be used with drip pans or in conjection with pads and socks for absorbing larger spills.