Kluczowe dokumenty
Z645591
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size M
Synonim(y):
Bezpudrowe rękawice lateksowe, rękawica jednorazowa
Wybierz wielkość
100 EA
112,00 zł
10 X 100 EA
1030,00 zł
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
112,00 zł
10 X 100 EA
1030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural gloves
natural natural rubber
rozmiar
M
sterylność
non-sterile
Właściwości
disposable
latex free: no
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
producent / nazwa handlowa
Microflex CFG-900-M
dł. × grubość
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Opis ogólny
ComfortGrip, the new latex glove from Microflex, is priced aggressively to stand out in the quality glove provider market. Microflex ComfortGrip gloves are a comfortable, low protein, powder-free natural rubber latex, medical grade exam glove. Backed by the industry′s leading quality system, ComfortGrip gloves offer consistent comfort in every box.
ComfortGrip gloves are a perfect match of quality and price. ComfortGrip is the glove your customers have been searching for.
Thickness:
  • Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
  • Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
  • Finger: 0.15 mm (5.9 mil)
  • Length: 245 mm (9.7")
Informacje prawne
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)