Kluczowe dokumenty
Z620181
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 100 mm × 15.50 mm
Synonim(y):
231721489
Wybierz wielkość
250 EA
145,00 zł
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 EA
145,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
opakowanie
pack of 250
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Wys. × śr.
100 mm × 15.50 mm
pojemność
14 mL
rozmiar ścianki
0.80 mm
Opis ogólny
with straight rim
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)