Kluczowe dokumenty
Z620084
DURAN culture flask, Erlenmeyer
borosilicate glass flask, working volume 2000 mL, non-sterile
Synonim(y):
217716309
Wybierz wielkość
10 EA
2060,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
2060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
glass flask
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217716309
śr. zewn. szyjki
38 mm
pojemność robocza
2000 mL
dopasowywanie
38 mm (1 1/2 in.) neck
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Mikrobiologia jest ważną dziedziną biologii i medycyny i zajmuje się mikroorganizmami (bakteriami, grzybami, pierwotniakami lub wirusami) oraz ich siedliskami i warunkami. W tym celu niezbędne jest wytwarzanie czystych podłoży hodowlanych, na których mogą rosnąć odpowiednie mikroorganizmy. Napromieniowanie pożywki światłem IR lub UV może przyspieszyć wzrost kultur. Butelki hodowlane mają duże dolne powierzchnie, które są tak płaskie, jak to możliwe, dzięki czemu grubość warstwy pożywki jest równomiernie wysoka. Proste szyjki butelek umożliwiają włożenie kapsli Kapsenberga i metalowych zakrętek.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)