Kluczowe dokumenty
Z611999
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 0.5 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
Materiały
metal (triple insulated with connector M16x1)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8930209
Parametry
−100-350 °C temperature
Długość
0.5 m
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Elastyczne połączenie aplikacji z przyrządem do kontroli temperatury w celu optymalnego wykorzystania w odpowiednim zakresie temperatur.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)