Kluczowe dokumenty
Z567264
Ace round-bottom pressure flask with thermowell
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Wybierz wielkość
1 EA
920,00 zł
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type PTFE plug seal
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8417-05
pojemność
100 mL
Średnica
62 mm
Opis ogólny
Heavy-wall borosilicate glass flasks are pressure rated to 60 psig at 120°C. The rounded bottom facilitates use in heating mantles and for other round-bottom flask applications. Flasks are supplied complete with #15 Ace-Thred PTFE front seal bushing and FETFE® O-ring.
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Front SealBack Seal
7 Z504661 Z504742
15 Z504858 Z505021
25 Z505056 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1