Merck
Z567167
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow can/drum adapter
57 mm buttress thread to 2 in. NPT
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Opis ogólny
Przystosowuje sprzęt ze standardowym gwintem stożkowym 2 cale NPT, taki jak dozowniki VerSA-Flow, pompy, krany i inny sprzęt do plastikowych lub kompozytowych beczek z gwintem Buttress 57 mm.
Konstrukcja z polietylenu o wysokiej gęstości.
Informacje prawne
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)