Kluczowe dokumenty
Z400335
Waste solvent funnels
for container cap. 15 - 55 gal, includes adapter, 2 in. NPT, separate fine-thread screw cap
Wybierz wielkość
1 EA
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
includes adapter 2 in. NPT, separate fine-thread screw cap
śr. lejka
8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ECO Funnels prevent waste solvent evaporation. We recommend that the ECO Funnel be removed from the waste container at the end of each day or when it is not in use for long periods of time.
Specifications:
  • Chemically resistant HDPE and PP construction
  • Lip-seal on lid (red) seals the waste system when closed
  • Funnel stem sealed to waste container cap prevents emission from sides of stem
  • Pressure-equalizing tube prevents solvent trapping
Funnels are sized to fit the following waste solvent containers:
  • 4 L funnel fits round bottle, B8410
  • 8 L funnel fits round bottle, B8535
  • 9 L funnel fits rectangular carboy, C6317
  • 20 L funnel fits rectangular D.O.T. carboy, Z268208
Order funnel and waste container separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1