Kluczowe dokumenty
Z566020
Sigma-Aldrich
Pure-Pac® II dispense coupler kit
3/8in. tube end
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.01
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Opis ogólny
The Sigma-Aldrich Pure-Pac II returnable containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing chemical. The Dispense Head Coupler Kit includes the MacroValve coupler along with the standard components needed to connect to either 1/2in. or 3/8in. diameter transfer lines. All of the hardware in the kit is supplied in a foam-lined plastic case. See Technical Bulletin AL-236 for assembly instructions.
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • Z104388PTFE sealing tape, W 1/2 in.Karta charakterystyki
  • Male connector with double ferrules and nut, SS, ferrule size 3/8 in., NPTM 1/2 in.
  • Z560723Micromatic MacroValve coupler for returnable containersKarta charakterystyki
  • Swagelok® hex reducing coupling, pkg of 1 ea
  • Swagelok® street elbow, pkg of 1 ea
  • Z565547Stainless steel hose connector, 1/4in. male NPT, 1/4in. hose I.D., pkg of 1 eaKarta charakterystyki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)