Przejdź do
Z600350
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
Synonim(y):
Hellma Micro Absorption Cuvettes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Suprasil® quartz
description
2 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.201-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
15 mm , aperture
chamber volume
100 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
With PTFE stopper, 2 polished windows
aperture 5mm × 2mm rectangular
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z600377Z600334Z600806
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
manufacturer/tradename
Hellma 105.201-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.201-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.200-QS
manufacturer/tradename
Hellma 115B-QS
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
chamber volume
100 μL
chamber volume
100 μL
chamber volume
160 μL
chamber volume
400 μL
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
aperture center H
15 mm , aperture
aperture center H
8.5 mm , aperture
aperture center H
8.5 mm , aperture
aperture center H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. En las cubetas de absorción y celdas ¿qué nivel de paralelismo entre las caras pueden garantizar?
    1 answer
    1. This cuvette guarantees a high level of parallelism between the faces, with a tolerance of ±0.01 mm.
      Standard Quartz Cuvettes for High Accuracy
      "pathlength and parallelism are certified with an uncertainty of ±0.0005 mm"
      https://qvarz.com/standard-quartz-cuvettes-for-high-accuracy-spectrophotometry/