Z181080
Ace pressure tube
bushing type, Back seal, capacity ~38 mL, L × O.D. 20.3 cm × 25.4 mm
Wybierz wielkość
473,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
473,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
bushing type Back seal
graduations: no
internal thread
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8648-08
dł. × śr. zewn.
20.3 cm × 25.4 mm
pojemność
~38 mL
Średnica
25.4 mm
dopasowywanie
Ace-Thred for #15
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For pressure work, the "Front seal" bushing is recommended (allows O-ring to sit at narrow neck of tube, below the threads). "Back seal" bushing can also be used, if preferred (allows O-ring to sit on top of the tube against cap).
Replacement FETFE O-rings:
Front Seal:
Z504661 (Ace-Thred #7)
Z504858 (Ace-Thred #15)
Z505056 (Ace-Thred #25)
Back Seal:
Z504742 (Ace-Thred #7)
Z505021 (Ace-Thred #15)
Z505110 (Ace-Thred #25)
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These tubes should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)