Kluczowe dokumenty
Z562262
Wilmad® quartz NMR tube
frequency 600 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
quartz tube
opis
thin-walled
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 535-PP-7QTZ
Parametry
600 MHz frequency
Długość
7 in.
wygięcie
6 μm
Średnica
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Natural quartz NMR sample tubes are well suited for Boron NMR spectroscopy studies, or where sample exposure to U.V. radiation is required. Boron content is between 0.0 to 0.1 ppm.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)