Z560804
Microflex® NeoPro® powder-free chloroprene gloves
size 5‑5.5 XS
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
green (chloroprene)
green gloves
rozmiar
5‑5.5 XS
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
disposable
latex free
powder-free
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Microflex NPG-888-XS
dł. × grubość
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Opis ogólny
- Proprietary formulation provides exceptional film consistency
- Allows excellent manual dexterity and tactile sensitivity
- Fully textured for a more secure grip
- Synthetic chloroprene compound, not manufactured from natural rubber latex
- Ambidextrous with beaded, tear-resistant cuffs
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.17 mm (6.7 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)