Kluczowe dokumenty
Z557447
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 100 mL flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970604
Opis ogólny
Poszczególne zaciski sprężynowe można umieścić w łaźni wodnej z wytrząsaniem za pomocą tacy bazowej na zaciski sprężynowe (Z743201-1EA). Na podstawce można zamontować maksymalnie 21 zacisków sprężynowych do kolb Erlenmeyera o pojemności 100 ml.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)