Kluczowe dokumenty
Z556866
Sigma-Aldrich
1143 przedłużenie termometru 2619
nickel plated (finish), pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiały
nickel plated (finish)
opakowanie
pkg of 1 ea
Długość
210 mm
pojemność szczęk
6-12 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niklowane wykończenie jest odporne na korozję. Radełkowana śruba radełkowana dokręca szczękę, aby mocno trzymać przedmioty.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)